Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+™
Code produit. 15122759
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
220 μl
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15122759
Marque: Thermo Scientific™ 60180P303
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Profitez d’une résistance chimique similaire à celle du verre tout en conservant les avantages du PP en termes de manipulation avec ces microplaques 96 puits en PP avec revêtement en verre.
  • Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
  • Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
  • Chimiquement et thermiquement résistantes, tolèrent des températures de −80°C à +80°C
  • Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
  • Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits étroits et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Type de produit Microplaques recouvertes de verre
Matériau PP (polypropylène)
Nbre de puits 96
Traitement de surface Dioxyde de silicium
Volume total (métrique) du puits 220 μl
Type de puits Fond en V
Plage de températures (métrique) –80°C à +80°C