Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal™ (résistants à l’alcool), carrés
Code produit. 17463193
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Solvent Or Alcohol Resistant:
Non
Résistant à l’alcool
Nb par paquet:
5
50 tapis
5 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
Code produit. 17463193
Marque: Thermo Scientific™ 60180M178
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Résistant à l’alcool
Matériau EVA
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 50 tapis
Diamètre de bouchon 8 mm
Quantité 50 tapis
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -70°C to +65°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate