Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal™ (résistants à l’alcool), carrés
Code produit. 15806261
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Solvent Or Alcohol Resistant:
Non
Résistant à l’alcool
Nb par paquet:
5
50 tapis
5 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
Code produit. 15806261
Marque: Thermo Scientific™ 60180M185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 50 tapis
Diamètre de bouchon 8 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate