Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques à 96 puits carrés WebSeal™ avec tapis de scellage prédécoupé
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée grâce aux kits pratiques de plaques à 96 puits conditionnées avec des flacons en verre ou en PTFE pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-K108
91.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez du temps et réduisez le risque de contamination croisée avec les kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec tapis de scellage. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits, de flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et de tapis de scellage en silicone/PTFE.
- Les kits pratiques de plaques à puits comprennent des flacons en verre ou en PTFE pré-insérés et des tapis de scellage 96 positions. Certains d’entre eux comprennent des outils de découpe
- Les tapis permettent de sceller les échantillons pour le stockage
- Les plaques sont dotées d’un insert en verre pour une plus grande inertie par rapport aux plaques en PP pur
- Un outil de découpe unique permet de supprimer des échantillons individuels en conservant le scellage, ce qui élimine la contamination croisée
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
WebSeal™ | |
Microplaque | |
96 | |
Carré | |
Resserré | |
45 mm |
Plaque à 96 puits carrés avec tapis de scellage – prédécoupé | |
1 Paquets | |
Transparent | |
Silicone/PTFE, Verre, Glass | |
1000 μl | |
1 | |
1/boîte | |
7,6 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.