Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 384 puits Webseal
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
10 pièces
Description
- 384 puits
- PP
- Base V carrée
- Code-barres
Spécification
Spécification
| Couvercle | Sans couvercle |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Type de jupe | Couverture totale |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 145 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |