Learn More
Gibco™ Milieu de Waymouth
Milieu de Waymouth
53.50€ - 471.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Description | Milieu de Waymouth, 500 ml, forme liquide, avec de la L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de Waymouth |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11574426
|
Gibco™
31220023 |
500 ml |
53.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11584426
|
Gibco™
31220072 |
10 x 500 ml |
471.00€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu Waymouth est un milieu chimiquement défini, développé par Charity Waymouth et initialement formulé pour des études sur la nutrition, le métabolisme et la croissance des sous-lignes Strain L de souris, du clone NCTC 929 (cellules L929) dans un environnement sans sérum. Le milieu de Gibco™ Waymouth est également utilisé pour la culture d’organes entiers ainsi que d’un large éventail de types de cellules, telles que les lignées cellulaires de carcinome.Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ Waymouth est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu Gibco™ Waymouth fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11220-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu Waymouth ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance. Certains types de cellules peuvent nécessiter une supplémentation en sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu Waymouth utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2.24 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Milieu de Waymouth, 500 ml, forme liquide, avec de la L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères | |
Milieu de Waymouth | |
Sans HEPES | |
Pour diagnostic in vitro |
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Glutamine, Rouge de phénol | |
Culture de cellules de mammifères |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois