Learn More
Epredia™ Distributeur de cire haute capacité, 230 V
Obtenez de la cire fondue dès que vous en avez besoin avec ces distributeurs de cire Epredia™.
Marque: Epredia™ A84600010
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 14.00000kg
Description
Le réservoir intérieur est fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité thermique et un meilleur contrôle de la température. Il est équipé d’un filtre pour empêcher les particules grossières de bloquer le robinet de distribution. Le réservoir est également entièrement isolé pour éviter les pertes de chaleur et pour garantir que les surfaces extérieures du réservoir puissent être touchées sans danger.
Caractéristiques
- Facteurs de forme permettant d’économiser de l’espace
- Capacité de 7,5 l ou 15 l (6 kg ou 12 kg de cire granulée)
- Distributeur à levier à trois positions, anti-goutte, à poussoir, verrou ouvert pour une distribution rapide, ou verrou fermé pour des raisons de sécurité
- La position haute du robinet (à 153 millimètres du banc) permet d’accueillir de grands récipients pour le transfert de la cire fondue
- Un filtre à robinet intégré (maille de 0,5 mm) empêche les particules grossières d’obstruer le robinet de distribution
- Le revêtement antimicrobien (Ag+) inhibe la croissance des bactéries
Système de chauffage
- Un système de chauffage ultra rapide réduit au minimum l’attente de la cire fondue
- Contrôle numérique de la température–modèle de grande capacité avec commandes individuelles pour chacun des deux réservoirs
- Le réservoir intérieur en aluminium offre une bonne conductivité thermique et un meilleur contrôle de la température
- Le réservoir de paraffine isolé empêche la perte de chaleur et garantit que les surfaces extérieures du réservoir peuvent être touchées sans danger
- Le système de chauffage du robinet évite les blocages et assure un écoulement régulier de la cire.
Spécification
15 L | |
230 V | |
Distributeur de cire à haute capacité |