Learn More
OHAUS™ Agitateur ondulant
L’agitateur ondulant OHAUS™ offre un mouvement d’onde 3D doux et peu moussant pour un contrôle précis de la vitesse.
Marque: OHAUS™ 30391949
1219.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle numérique
- Permet un contrôle précis de la vitesse et un mouvement d’onde en trois dimensions, à faible mousse et en douceur
- Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
- Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
- Le plateau comprend un tapis en caoutchouc antidérapant adapté au maintien des boîtes de Petri
- Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 20°C pendant le fonctionnement de l’unité
- Affichage de la vitesse, de l’angle d’inclinaison et de la durée
- Minuterie avec alarme sonore
- Commande analogique
- Une option simple et économique pour tous vos besoins d’agitation ondulante
- Idéal pour les applications de culture cellulaire et de transfert
- Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
- Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et de la durée
- Capacité de 2,3 kg
- Grand plateau de 356 x 279 mm
Spécification
0 à 20° | |
± 1 tr/min | |
230 V, 50/60 Hz, 5 A | |
5 A | |
Plateforme en aluminium | |
43,20 cm | |
43,2 x 27,9 x 15,2 cm | |
15,20 cm | |
43,20 cm | |
27,90 cm | |
Agitateur, rotatif, SHWV02DG, EU | |
1 s à 160 h |
2,3 kg | |
1 à 30 tr/min | |
-10°C à +60°C | |
CE, TUV | |
17,00 in | |
29,9 x 22,2 cm | |
6,00 po | |
17,00 in | |
11,00 po | |
Numérique | |
SHWV02DG |