Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à mouvement ondulatoire
Adaptées à un large éventail d’applications
1305.00€
Spécification
Angle d’oscillation | 0 à 12°, réglable |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 9,8 kg |
Vitesse de rotation | 5 à 120 tr/min |
Tension | 100/240 V |
Capacité de charge (impériale) | 22 lb |
Alert:
L’article présente une tension non standard ; assurez-vous que vous commandez le bon produit.
Includes: Tapis en caoutchouc bosselé et 6 bandes de sécurité pour tube
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15524070
|
Fisherbrand™
88861028 |
Prise EU, UK, CN | CE |
1305.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Contrôle de la vitesse facile à régler, opération optimisée à basse vitesse
- Angle d’inclinaison facile à régler grâce à une seule vis
- La plage de température de fonctionnement de 5 à 40°C permet une utilisation dans les chambres froides ou les incubateurs ne fonctionnant pas au CO2
- Fonctionnement continu ou temporisé avec désactivation automatique
- L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, même après une coupure de l’alimentation
- Fonctionnement silencieux
Garantie
2 ans
Spécification
0 à 12°, réglable | |
5 à 120 tr/min | |
22 lb | |
0 min à 99 h et 59 min |
9,8 kg | |
100/240 V | |
LED |