Learn More
Gibco™ Wave Cellbag prefilled with Sf-900™ II Medium
Milieu sans sérum Sf-900 II, 10 l, pré-rempli dans un Wave Cellbag de 20 l série O.
Marque: Gibco™ 0070037BA
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
SFM Sf-900 II est un milieu de culture de cellules d’insectes, sans protéines, optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21) et pour la production à grande échelle des protéines recombinantes exprimées dans le système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
Spécification
2 à 8°C, dans l’obscurité | |
Cellule d’insectes | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Gibco™, SynerGy™ |
Sf21, Sf9 | |
Exempt de protéines, exempt de sérum | |
Bioréacteur à usage unique Cellbag | |
Glutamine | |
Température ambiante |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.