Learn More
Watson-Marlow Extension de tête de pompe 313 Rapid-Load
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe de dosage et de transfert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La tête de pompe accepte sept tailles de tubes pour répondre à toutes les exigences de débit
- Trois rouleaux en nylatron
- Paroi du tube de 1,6 mm
- Avec pinces de tube réglables
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pompe de dosage et de transfert |
| Capacité | 3 |
| Comprend | Pinces pour tubes réglables |
| Matériau du rouleau | Nylatron |
| Type | Extension tête de pompe |