Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Bandelettes de détection de chlore libre à large plage de mesure WaterWorks™
Click to view available options
Quantité:
50 barrettes
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Large plage de détection
- Indicateur de chlore libre
- Conçue pour résister aux interférences dues aux monochloramines
- Parfaite pour les tests dans un environnement de transformation des aliments
- Plage de détection, de 0-120 ppm (mg/l)
- Parfaite pour déterminer si la quantité de désinfectant appropriée est présente.
- Parfait pour emmener directement à l’atelier ; réduisant ainsi la quantité de rejets et de procédés mal ajustés.
Spécification
Spécification
| Concentration | Chlore libre/1,0-5,0-10-20-40-80-120 ppm |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 50 barrettes |