Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre étanche Traceable
Thermomètres numériques et étanches de poche ! Le thermomètre étanche Fisherbrand avec boîtier antichoc permet à la sonde et au câble de 10 pi de fonctionner avec précision même si les deux se trouvent sous l’eau. Idéal pour les zones humides.
94.46€
Spécification
Certifications/Conformité | NIST |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratoires humides, zones de lavage et pratiquement toutes les applications sur le terrain |
Comprend | Certificat Traceable, pile à l’oxyde d’argent 1,5 V, aimant, pied à ventouse et Velcro™. (Le support à ventouse permet de fixer n’importe où la sonde en acier inoxydable) |
Longueur (impériale) du câble | 120 in |
Longueur (impériale) de sonde | 4,5 in |
Code produit | Marque | Balance | Diamètre (impériale) de la sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Balance | Diamètre (impériale) de la sonde | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15213986
|
Fisherbrand™
61018-88 |
Fahrenheit | 0,12 in |
94.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Écran LCD bien visible avec des chiffres de 1/4 po de haut faciles à lire d’un seul coup d’œil
- L’écran LCD fonctionne dans des environnements présentant des températures supérieures au point de congélation
- Disponible en deux modèles : Fahrenheit ou Celsius
Informations sur la commande
Plage de température de -58 à 572°F ou -50 à 300°C avec une résolution de 0,1° et une précision de ±1°C. Dimensions du boîtier : 1 3/4 x 1/2 po. Longueur de la sonde : 5 po
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
NIST | |
Certificat Traceable, pile à l’oxyde d’argent 1,5 V, aimant, pied à ventouse et Velcro™. (Le support à ventouse permet de fixer n’importe où la sonde en acier inoxydable) | |
4,5 in | |
137,16cm | |
0,1° | |
40 g | |
572°F | |
-58°F à +572°F | |
Silver Oxide |
Laboratoires humides, zones de lavage et pratiquement toutes les applications sur le terrain | |
120 in | |
304,8cm | |
Plastique ABS | |
1,5 oz. | |
Waterproof Thermometer | |
-58°F | |
Oui | |
Numérique LCD |