Learn More
Testo™ Sonde de surface étanche
Marque: Testo™ 0609 1973
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sonde Pt100• Sonde de surface φ 5 x 114mm
• 50 à +400°C
Spécification
Sonde, surface | |
Conforme aux normes EN 13485 et HACCP | |
40 s | |
-50°C à +400°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Testo™ Sonde de surface étanche > Diamètre de la sonde :5mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu