Learn More
Fisherbrand™ Stylo pH étanche
La mesure du pH est plus facile que jamais avec le stylo à pH Fisherbrand™.Un testeur de poche économique conçu pour les mesures de pH en déplacement.
Marque: Fisherbrand™
99.49 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Précis et faciles à utiliser, ces testeurs permettent de mesurer rapidement le pH dans les domaines de la culture hydroponique, de l’aquaculture, de l’agriculture, pour les piscines, les tâches de laboratoire de routine et autres applications pour les eaux/les eaux usées.
- Précision de ±0,1 % sur toute la gamme de pH
- Fonctions de reconnaissance automatique de tampon et d’étalonnage automatique – permettent des étalonnages rapides et faciles en appuyant simplement sur un bouton
- Capteur durable : un grand volume de référence sur gel polymère améliore la durée de vie du capteur, tandis que la jonction de référence Kynar™ unique évite l’obstruction
- Compensation automatique de la température et jusqu’à trois points d’étalonnage pour une précision étendue sur toute la gamme de pH
Spécification
± 0,1 | |
0,0 à 14,0 | |
LCD, 3,5 chiffres avec signalisation | |
16,3 x 4,5 x 3 cm | |
Compensation automatique de température (ATC) |
Automatique | |
0,1 | |
IP-67 étanche | |
90 g | |
4 micro piles alcalines A76 de 1,5 V |