Learn More
Memmert™ Bains-marie WTB
Code produit. p-7214266 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 L
10 L
17,5 L
23,1 L
37,5 L
51 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17198974
Marque: Memmert™ WTB6
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour le contrôle de la température des onguents, des émulsions, des échantillons, des plaques et des solutions nutritives dans le laboratoire, ainsi que pour le stockage et l’étalonnage à chaud dans le domaine industriel.
Intuitif, flexible et étalonnable - ces trois mots décrivent le bain-marie Memmert WTB.
  • Tailles des modèles : 6, 11, 15, 24, 35 et 50
  • Plage de températures de fonctionnement : +5°C au-dessus de la température ambiante pouvant atteindre +100°C.
  • Plage de températures de fonctionnement avec l’unité de refroidissement Peltier : +10°C à 100°C
  • Réglage de la température : Celsuis/Fahrenheit
  • Contrôle de la température : système de sécurité à deux étages pour éviter une surchauffe, réglage individuel de l’alarme de surchauffe
  • Minuteur : minuteur numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuel et sonore
  • Ecran CustomView à distance, personnalisable et intuitif
  • Excellent concept de fonctionnement : affichage graphique couleur avec écran tactile et navigation pratique dans le menu
  • Pratique et robuste : drainage rapide de l’eau, facile à nettoyer
  • Flexibilité accrue grâce à des accessoires personnalisés (par exemple pompe de circulation, unité de refroidissement, dispositif d’agitation, supports de tubes à essai)
  • Peut être étalonné pour des réglages précis de la température (étalonnage en 2 points)
Parfait pour une utilisation quotidienne en laboratoire Le récipient en acier inoxydable de haute qualité avec coins arrondis est facile à nettoyer et peut être entièrement vidé grâce à la vanne de vidange standard, sans laisser de résidus. La conception ergonomique compacte signifie que le WTB Memmert s’adapte à n’importe quelle table de laboratoire.
Spécification
Capacité (métrique) 7,5 L
Certifications/Conformité CE
Gamme de températures Au moins 5 au-dessus de l'ambiante à 100°C
Type Bain-marie
Affichage Affichage graphique couleur de 3,5 in avec écran tactile
Minuteur Minuterie numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuelle et sonore
Dimensions (P x L x H) 289 x 349 x 245 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 277 x 217 x 150 mm
Poids à l’expédition (métrique) 10 kg
Poids (métrique) 6 kg
Fréquence 50/60 Hz