Learn More
Memmert™ Bains-marie WTB
Idéal pour le contrôle de la température des onguents, des émulsions, des échantillons, des plaques et des solutions nutritives dans le laboratoire, ainsi que pour le stockage et l’étalonnage à chaud dans le domaine industriel.
Marque: Memmert™ WTB24
1073.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24307" pour bénéficier de cette offre.
Description
Intuitif, flexible et étalonnable - ces trois mots décrivent le bain-marie Memmert WTB.
- Tailles des modèles : 6, 11, 15, 24, 35 et 50
- Plage de températures de fonctionnement : +5°C au-dessus de la température ambiante pouvant atteindre +100°C.
- Plage de températures de fonctionnement avec l’unité de refroidissement Peltier : +10°C à 100°C
- Réglage de la température : Celsuis/Fahrenheit
- Contrôle de la température : système de sécurité à deux étages pour éviter une surchauffe, réglage individuel de l’alarme de surchauffe
- Minuteur : minuteur numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuel et sonore
- Ecran CustomView à distance, personnalisable et intuitif
- Excellent concept de fonctionnement : affichage graphique couleur avec écran tactile et navigation pratique dans le menu
- Pratique et robuste : drainage rapide de l’eau, facile à nettoyer
- Flexibilité accrue grâce à des accessoires personnalisés (par exemple pompe de circulation, unité de refroidissement, dispositif d’agitation, supports de tubes à essai)
- Peut être étalonné pour des réglages précis de la température (étalonnage en 2 points)
Parfait pour une utilisation quotidienne en laboratoire Le récipient en acier inoxydable de haute qualité avec coins arrondis est facile à nettoyer et peut être entièrement vidé grâce à la vanne de vidange standard, sans laisser de résidus. La conception ergonomique compacte signifie que le WTB Memmert s’adapte à n’importe quelle table de laboratoire.
Spécification
23,1 L | |
Au moins 5 au-dessus de l'ambiante à 100°C | |
Affichage graphique couleur de 3,5 in avec écran tactile | |
349 x 554 x 295 mm | |
16 kg | |
50/60 Hz |
CE | |
Bain-marie | |
Minuterie numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuelle et sonore | |
472 x 267 x 200 mm | |
10 kg |