Learn More
Eau, analyse élémentaire de qualité ultratraces, Fisher Chemical
Code produit. 11934391
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon LDPE
Conditionnée dans des flacons en PEBD débarrassés de toutes particules afin de protéger l’intégrité du produit.
  • Évalué en termes d’impuretés métalliques 65 dans la plage ppt
  • Également spécifié pour ≤1 ppb pour les impuretés d’anions de chlorure, de phosphate et de sulfate
  • Conditionné dans des flacons en PEBD pré-nettoyés afin de maintenir l’intégrité du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse élémentaire de traces ultra
Conditionnement Flacon LDPE
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Densité 1.000g/cm³
Certificat d’analyse Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide