Learn More
Eau, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Code produit. p-7120901
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Cubitainer
Flacon poly
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 pièces
500mL
Code produit. 15627550
Marque: Honeywell-Riedel-de Haen 95305250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces
  • Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
  • Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
  • Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1g/mL at 20°C
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide