Learn More
Eau, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Cubitainer
Flacon poly
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 pièces
500mL
Description
Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water |
| pH | 6 to 8 (at 20°C) |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Poids de la formule | 18.02g/mol |
| Qualité | TraceSELECT |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water