Learn More
Palintest™ Analyse de l’eau
Click to view available options
Format:
Test pour tubes de phosphore total
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Conditionnement individuel dans de l’aluminium
- Tests pour tubes de phosphore total
- Mesure le phosphore pour les photomètres
- Tests de phosphate X24
- Poids net : 0,80000kg
Spécification
Spécification
| Format | Test pour tubes de phosphore total |
| Quantité | 25/boîte |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium metabisulphite, adipic acid, ammonium molybdate, boric acid