Learn More
BINDER Alimentation en eau
Set consisting of 6 bottles of sterile humidification water.
Marque: BINDER 8009-1192
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For CO2 incubators CBF with active humidification.
Spécification
CBF with Active Humidification | |
Plastique | |
Sterile Water |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER Alimentation en eau > BINDER Water Supply
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu