Learn More
Brady™ Étiquettes en papier solubles dans l’eau
Code produit. 17821679
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 pi x 1,5 po
50 pi x 0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 17821679
Marque: Brady™ 173534
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le consommable B-403 se dissout complètement dans de l’eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidus de colle.
  • Consommable idéal pour les laboratoires, le suivi des biens ou un usage général
  • Solution d'étiquetage imprimable par transfert thermique et à la demande, facile à retirer et respectueuse de l'environnement
  • Retrait facile réduisant le temps de réétiquetage
  • Adhésif sensible à la pression permettant une application facile et rapide
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Type d’adhésif Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Continue
Matériau Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sans latex No
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 50 pi x 1,5 po
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Alternate Part Number M6C-1500-403