Learn More
Eau, sans RNase ni DNase, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15403359
Eau, sans RNase ni DNase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403359
3.8 L
Click to view available options
Quantité:
3.8 L
Code produit. 15403359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60610.=C
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’eau sans RNase/DNase de haute qualité est utilisée dans toutes les applications de biologie moléculaire telles que la PCR, l’ADN. L’eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) est garantie sans nucléase (testée pour la DNase et la RNase) et c
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom RNase, DNase-free
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Odeur Odorless
Densité 1.000 g/mL
Quantité 3.8 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog NumberJ60610.=C
Numéro de lotR08K082 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog NumberJ60610.=C
Numéro de lotY09J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberJ60610.=C
Numéro de lotT19J012 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2023 Catalog NumberJ60610.=C
Numéro de lotP28J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberJ60610.=C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, sans RNase ni DNase, Thermo Scientific Chemicals >