Learn More
Brannan™ Chronomètre résistant à l’eau
Code produit. 18026620
Click to view available options
Plage de durée:
23 h 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 18026620
Marque: Brannan™ 28/405/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chronomètre étanche au 1/100 seconde selon IP65
Chronomètre 1/100 seconde
  • Fonction de chronométrage fractionné
  • 12/24 heures sélectionnables
  • Heure et alarme
  • Le calendrier indique le jour, le mois, l’année
  • IP65 étanche
  • Jusqu’à 23 heures, minutes, secondes
  • Comprend une lanière
Spécification
Type de produit Water-resistant Stopwatch
Plage de durée 23 h 59 min 59 s
Alarms Audible
Affichage Digital
Poids (impériale) 1.78 oz.
Poids (métrique) 50.5 g
Comprend Wrist Strap and Lanyard