Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée de votre système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™ dans l’un de ces réservoirs de stockage compatibles.
Marque: Thermo Scientific™ 50132714
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.00320kg
Description
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée provenant d’un système compatible grâce aux réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™. À utiliser avec les systèmes Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™, ces réservoirs sont compatibles avec les modèles suivants : GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII et Smart2Pure.
Caractéristiques :- Large ouverture permettant un nettoyage facile et efficace.
- Filtres de sécurité en option équipés d’un absorbeur de CO2 qui empêche que le CO2 aspiré ne provoque une augmentation de la conductivité et d’un débordement stérile pour empêcher la pénétration de micro-organismes et la contamination de l’eau du réservoir.
- Réservoir en polyéthylène fabriqué avec des matériaux inertes, opaques à la lumière.
- Pompe de recyclage (en option) qui protège l’eau de la croissance bactérienne lors des périodes d’arrêt tout en maintenant une valeur de conductivité faible.
- Support mural en option.
- Évacuation avec fond conique qui permet une vidange complète.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Spécification
30 à 100 L | |
Débordement stérile pour réservoirs de stockage de 30 L-100 L | |
Systèmes de purification d’eau Smart2Pure, Pacific et LabTower |