Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée de votre système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™ dans l’un de ces réservoirs de stockage compatibles.
Marque: Thermo Scientific™ 06.5064
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée provenant d’un système compatible grâce aux réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™. À utiliser avec les systèmes Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™, ces réservoirs sont compatibles avec les modèles suivants : GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII et Smart2Pure.
Cuve de stockage eau pure Thermo Scientific• Polyéthylène haute résistance à l'eau ultrapure, opaque à la lumière, compatible contact alimentaire selon ME 8159 et NG2431 E
• Ouverture large sur le dessus, nettoyage facile
• Filtre évent stérile. En option, filtre avec charbon actif réduisant la dissolution du CO2 de l'air
• Pompe de recirculation évitant les développements bactériens et maintenant une conductivité basse
• Fond en V évitant les volumes morts
• Espace disponible sous robinet de distribution 240mm
• Raccord rapide débordoir pour tube 8mm
• Cuve de stockage avec indicateur de niveau et pompe de recirculation pour Pacific PW uniquement
Spécification
60 L | |
Storage Reservoir, with level display and pressure pump | |
Pacific RO |