Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée de votre système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™ dans l’un de ces réservoirs de stockage compatibles.
Marque: Thermo Scientific™ 50155497
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée provenant d’un système compatible grâce aux réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™. À utiliser avec les systèmes Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™, ces réservoirs sont compatibles avec les modèles suivants : GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII et Smart2Pure.
Caractéristiques :- Large ouverture permettant un nettoyage facile et efficace
- Filtres de sécurité en option équipés d’un absorbeur de CO2 qui empêche le CO2 aspiré de provoquer une augmentation de la conductivité et d’un débordement stérile pour empêcher la pénétration de microorganismes et la contamination de l’eau du réservoir
- Réservoir en polyéthylène fabriqué avec des matériaux inertes, opaques à la lumière
- Pompe de recyclage (en option) qui protège l’eau de la croissance bactérienne lors des périodes d’arrêt tout en maintenant une valeur de conductivité faible
- Support mural en option.
- Évacuation avec fond conique qui permet une vidange complète.
- 06,5038
- 06,5068
- 06,5034
- 06,5064
- 06,5084
- 06,5032
- 06,5062
- 06,5082
- 06,5033
- 06,5063
- 06,5083
- 06,5040
- 06,5070
Spécification
30 L | |
Réservoir de stockage | |
Smart2Pure 12 |