Learn More
Eau, pure, déminéralisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-216515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
20L
5L
Code produit. 10144061
Marque: Thermo Scientific Acros 276010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100,0°C
Conductivité 5.0μS/cm max.
Formule linéaire H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide