Learn More
Thermo Scientific™ Gélose préparée pour comptage sur plaque à l’eau, en flacon
Dénombrez tous les micro-organismes cultivables dans l’eau selon la technique de comptage de colonies grâce à ce milieu nutritif et conforme à la norme ISO.
48.20€ - 76.70€
Spécification
Couleur | Jaune paille |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 25°C |
Description | Gélose pour comptage sur plaque à l’eau (ISO) |
Type d’emballage | 10 flacons de sirop dans une boîte |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Poids plein | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids plein | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11948419
|
Thermo Scientific™
BO0055M |
100,0 g ± +1,5 g | Royaume-Uni |
53.65€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11958419
|
Thermo Scientific™
BO0055R |
200,0g ± +2,5g | Royaume-Uni |
76.70€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13275439
|
Thermo Scientific™
BO0263M |
100,0 g ± +1,5 g | Allemagne |
48.20€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Waters of all kinds invariably contain a variety of microorganisms derived from various sources, such as soil and vegetation. Estimation of the overall numbers provide useful information for the assessment and surveillance of water quality. Separate counts are usually made of the microorganisms which are able to grow and form colonies on nutrient agar media at 36°C and 22°C.
Colony counts are useful for assessing the integrity of ground water sources and the efficiency of water treatment processes such as coagulation, filtration and disinfection and provide an indication of the cleanliness and integrity of the distribution system. They can also be used to assess the suitability of a water supply for the preparation of food and drink to avoid contaminating the product with spoilage organisms.
The main value of colony counts lies in the detection of changes from expected counts, based on frequent, long term monitoring. Any sudden increase in the count can be an early warning of serious pollution and a call for immediate investigation.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spécification
Jaune paille | |
Gélose pour comptage sur plaque à l’eau (ISO) | |
10/boîte |
2 à 25°C | |
10 flacons de sirop dans une boîte |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 52 semaines