Learn More
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical Code produit.: 11947199
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Code produit. 11947199
4 l
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Code produit. 11947199
Marque: Fisher Chemical W64
Demander un format en vrac ou personnalisé
Eau, H2O, numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 AU à 280 nm, < -0,005 AU à 260 nm, < -0,005 AU à 254 nm, < -0,01 AU à 210 nm, < -0,01 AU à 230 nm, < -0,01 AU à 240 nm, < -0,01 AU à 220 nm, 10 ppb max., 100°C, 20 ppb max.
Eau, H2O, numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 AU à 280 nm, < -0,005 AU à 260 nm, < -0,005 AU à 254 nm, < -0,01 AU à 210 nm, < -0,01 AU à 230 nm, < -0,01 AU à 240 nm, < -0,01 AU à 220 nm, 10 ppb max., 100°C, 20 ppb max.
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI : 15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance ≤0.005 AU à 254 nm, ≤0.005 AU à 260 nm, ≤0.005 AU à 280 nm, ≤0.01 AU à 210 nm, ≤0.01 AU à 220 nm, ≤0.01 AU à 230 nm, ≤0.01 AU à 240 nm
Nom chimique ou matériau Eau
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Notes de qualité de la pureté LC-MS et UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation ≤ 1 ppm
Tension de vapeur 17.5 mmHg à 20°C
Filtré à travers Filtré à 0,03 micron.
Densité 1.000 g/cm³
Certificat d’analyse Analyse de lot réelle indiquée sur l’étiquette ; certificat d’analyse de lot réelle disponible sur demande
Quantité 4 l
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot250082 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberW6-500,W6-212,W6-1,W6-4
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical >