Learn More
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit. p-3795372
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
100mL
10L
1L
20L
Code produit. 10490025
Marque: Fisher BioReagents BP2819100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Pour de nombreuses procédures fondamentales de biologie moléculaire
L’eau ultra-pure, désionisée, de qualité biologie moléculaire est idéale dans de nombreuses procédures de base telles que la PCR, l’électrophorèse, le séquençage de l’ADN et les tampons d’analyse enzymatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Conductivité <2μS/cm
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase Exempt de DNase
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0.03 μ
Traitement(s) Deionized
Densité 1.000g/cm³
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide