Learn More
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents Code produit.: 10517554
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit. 10517554
20 l, Poly CUBE
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Code produit. 10517554
Marque: Fisher BioReagents BP281920
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour de nombreuses procédures fondamentales de biologie moléculaire
L’eau ultra-pure, désionisée, de qualité biologie moléculaire est idéale dans de nombreuses procédures de base telles que la PCR, l’électrophorèse, le séquençage de l’ADN et les tampons d’analyse enzymatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI : 15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eau
Note relative au nom Filtré à 0.03 μm pour assurer une grande pureté
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Conductivité < 2 μ S/cm
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
DNase Exempt de DNase
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Poly CUBE
Tension de vapeur Tension de vapeur : 17.5 mmHg à 20°C
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,3 μ
Traitement(s) Déminéralisée
Densité 1.000 g/cm³
Quantité 20 l
Forme physique Liquide
Nom du produit
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents >