Learn More
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
58.15€ - 87.65€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 18 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30017923
|
Melford
248700 |
1 gal. |
87.65€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30017924
|
Melford
248798 |
1 L |
58.15€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications.
Certified RNase and DNase free for use in molecular biology applications. Ideal for making reagents, rinsing glass and plastic ware, enzymatic reactions and more. Toxic agents such as DEPC are not used in purification procedures.
- Endotoxin Free
- RNase Free
- DNase Free
Tested to < 0.001 EU/ML
Meets or exceeds CAP/CLSI specifications for Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW) and USP/NF Purified Water.
Spécification
Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free | |
7732-18-5 | |
18 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Melford Water Molecular Biology Grade DNase and RNase Free