Learn More
Eau, pour culture cellulaire microbienne, Fisher BioReagents
Code produit. 11373892
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Conditionnement:
1L
Code produit. 11373892
Marque: Fisher BioReagents BP28201
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Eau ultra-pure utilisée pour la préparation des milieux de croissance microbiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom 0.03μm filtered and autoclaved
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conductivité 2μS/cm Max.
Endotoxine 0.025 EU/mL max.
Poids de la formule 18.01
Qualité Culture cellulaire microbienne
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Filtré à travers Filtrée à 0,03 micron et autoclavée
Densité 1.000g/cm³
Quantité 1 L
Forme physique Liquide