Learn More
Eau, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Code produit. p-7120900
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
2L
Code produit. 15641400
Marque: Honeywell-Chromasolv 142631L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testé pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8 (à 20°C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité LC-MS Ultra CHROMASOLV
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.34(lit.)
Forme physique Liquide