Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15695350
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2.50L
250mL
4 pièces
4L
500mL
Code produit. 15695350
Marque: Honeywell-Chromasolv 392534X4L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité LC-MS CHROMASOLV
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 4 x 4 L