Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Description
- Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faible dérive de la ligne de base du gradient
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Pas d’impuretés non volatiles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Absorbance | max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm |
Nom chimique ou matériau | Water |
Note relative au nom | CHROMASOLV™ LC-MS |
Point d’ébullition | 100°C |
% max. CAS | 100.0000% |
Formule linéaire | H2O |
Beilstein | 2050024 |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Nom IUPAC | oxidane |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |