Learn More
Eau, pour Karl Fischer Analysis, solution dans le méthanol (1Ml = 5,0 mg/H2O), Fisher Chemical Code produit.: 10763694
Eau, pour Karl Fischer Analysis, solution dans le méthanol (1Ml = 5,0 mg/H2O), Fisher Chemical
Code produit. 10763694
1 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10763694
Marque: Fisher Chemical J/9000/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11332
Spécification
Couleur Sans désignation
Quantité 1 L
Point d’ébullition 64.7°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Water solution Karl Fischer Laboratory Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, pour Karl Fischer Analysis, solution dans le méthanol (1Ml = 5,0 mg/H2O), Fisher Chemical >