Learn More
Eau, pour HPLC-MS, Fisher Chemical™ Code produit.: 10434902
Eau, pour HPLC-MS, Fisher Chemical™
Product Code. 10434902
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10434902
Marque: Fisher Chemical W/0112/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
Eau, pour HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527436 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Numéro de lot2526366 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Numéro de lot2525710 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberW/0112/17,W/0112/15,W/0112/15X,W/0112/17X
Product Identifier
  • Water
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eau, pour HPLC-MS, Fisher Chemical™ >