Learn More
Eau, HPLC pour détection électrochimique, Fisher Chemical
Click to view available options
Flacon en verre ambré de 2,5 L
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 2.5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, HPLC pour détection électrochimique, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu