Learn More
Eau, qualité espace de tête GC, Thermo Scientific™
Code produit. 15552233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
Code produit. 15552233
Marque: Thermo Scientific Acros W101
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Eau traitée à haute pureté pour une détermination précise et reproductible des niveaux de traces des solvants résiduels
  • Chaque lot est testé afin d’assurer des lignes de base, sans interférence pour la détermination, sans interférence des solvants résiduels de classe 1, 2 et 3.
  • 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
  • Ce produit est testé par absorption UV pour garantir une faible contamination organique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0.005 AU Maximum (400 nm), 0.005 AU Maximum (300 nm), 0.005 AU Maximum (280 nm), 0.005 AU Maximum (250 nm), 0.010 AU Maximum (220 nm), 0.010 AU Maximum (190 nm)
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.01
Qualité GC Headspace
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation 1 ppm max
Quantité 1 L
Forme physique Liquide