Learn More
Gibco™ Eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire
Code produit. p-7180682
Click to view available options
Quantité:
20 L
200 L
Conditionnement:
200L
20L
Code produit. 17840925
Marque: Gibco™ A1287305
Edge
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
  • L’eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire Gibco™ est de l’eau de haute qualité pour une utilisation comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire, de réactifs de laboratoire, de tampons et de liquides de bioprocédés.
  • Eau pour injection et qualité USP/EP
  • Qualité et performance Gibco
  • Peut être utilisé dans les applications de culture cellulaire, de biologie moléculaire et de bioprocédé en amont et en aval
  • La WFI pour culture cellulaire répond à la monographie USP/EP pour l’eau pour injection au point de remplissage. Cette eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée. La qualité de l’eau est surveillée de façon régulière. La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois.
  • Les performances et l’homogénéité attendues des produits de milieux liquides Gibco dépendent de l’eau haute qualité utilisée lors de la fabrication. Cette eau est conditionnée en flacons et en récipients pour bioprocédés CX5-14 sous la forme d’eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire Gibco. En plus de répondre aux normes USP/EP, la qualité de chaque lot est testée pour la stérilité, l’endotoxine, la conductivité, le pH, l’osmolalité, les nitrates et carbone organique total.
  • La WFI pour culture cellulaire peut être utilisée pour une grande variété d’applications, notamment la préparation de milieux de poudre ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions, la dilution de tampons et le nettoyage et le rinçage d’agents
  • La WFI pour culture cellulaire est fabriquée dans des installations conformes aux BPFa situées à Grand Island, New York et Inchinnan, Écosse. Les deux installations sont certifiées conformes aux normes de fabrication BPFa ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 4 to 6
Qualité USP/EP
Conditionnement Sachet(s) universel(s)
Stérilité Sterile-filtered
Traitement(s) Néant
Quantité 20 L
Méthode de purification Filtration à membrane