Learn More
Lenz Laborglasintrumente Water Estimators Acc. to Dean Stark
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05600002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Estimateurs de teneur en eau conformes à la norme DIN 12420 (méthode xylol)
- Capacité : 10:0,1 ml
- Flacon à fond rond de 500 ml
- Raccords à joint rodé : NS 29/32, tube de mesure avec ou sans robinet d’arrêt
- Avec condenseur Liebig
- Longueur de la chemise : 400 mm
- Matériau : tube de mesure et condenseur à tubulures DURAN™
- Flacon : DURAN™
Spécification
Robinet d’arrêt | |
Verre Duran | |
Point zéro au-dessus du robinet d’arrêt |