Learn More
Eau, sans DNase ni RNase, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water |
| Note relative au nom | Sterile, Nuclease Free |
| CAS | 7732-18-5 |
| Notes de qualité de la pureté | A sterile solution, completely free of detectable DNase (exo and endo) and RNase; DEPC treated |
| Formule moléculaire | H2O |
| Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| Nom IUPAC | oxidane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
| Afficher plus |