Learn More
Eau, (sans DNase, ni RNase), Fisher BioReagents™
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 100 ml, pression de vapeur : 17,5 mmHg à 20°C, 100°C, CHEBI : 15377, gris, incolore, 1,000 g/cm3, sans DNase, filtré par un filtre de 0,2 micron, 18,02, faible risque en cas de manipulation industrielle ou commerciale habituelle.
21.30€ - 23.60€
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI : 15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10295243
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP2484-50
50 ml Flacon Nalgene en PE
21.30€
50mL
10336503
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP2484-100
100 mL Flacon poly
23.60€
100mL
Description
Description
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 100 ml, pression de vapeur : 17,5 mmHg à 20°C, 100°C, CHEBI : 15377, gris, incolore, 1,000 g/cm3, sans DNase, filtré par un filtre de 0,2 micron, 18,02, faible risque en cas de manipulation industrielle ou commerciale habituelle.
L’eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) est garantie sans nucléase (testée pour la DNase et la RNase) et convient à tous les travaux sur l’ARN.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Faible danger pour les manipulations industrielles ou commerciales habituelles.
Présentation des cas d’urgence Manipuler conformément aux bonnes pratiques d’hygiène industrielle et de sécurité. Rincer les yeux avec de l’eau par précaution. Transporter le sujet à l’air frais Si la respiration est difficile
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, (sans DNase, ni RNase), Fisher BioReagents™