Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillateur d’eau
Code produit. 10789561
Click to view available options
Hauteur (métrique):
490mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10789561
Marque: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2001/2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Distillation d’eau unique toujours sans réservoir de stockage. Le distillateur d’eau GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ convient à la fixation sur paillasse.
  • Très bonne qualité de distillat, conductivité d’env. 2,3 μs/cm à 25°C (voir “Détails techniques”).
  • Coupure thermostatique en cas de niveau d’eau insuffisant.
  • Consommation d’énergie économique par distillation de l’eau de refroidissement chauffée.
  • Évaporateur facilement accessible à des fins de nettoyage.
  • Retrait du distillat par la sortie du condenseur.
  • Dégazage du CO2 par la sortie du condenseur.
  • Température de l’eau de refroidissement indiquée par un thermomètre.
  • Élément chauffant, évaporateur et condenseur en acier inox.
  • Boîtier extérieur en acier galvanisé électrolytiquement, revêtu de poudre électrostatique de résine époxy.
  • Entrée et sortie d’eau de refroidissement : 1/2 in (ø env. 12,7 mm).
  • Des tuyaux pour l’entrée et la sortie d’eau sont disponibles.
Spécification
Type Distillateur d’eau
Capacité (métrique) 2 l/h
Dimensions (L x l x H) 280 x 250 x 490 mm
Alimentation électrique 230 V, 50-60 Hz, 2,0 kW
Fréquence 50-60 Hz
Matériau Acier inox
Tension 230 V
Puissance 2.0 kW
Profondeur (métrique) 250mm
Hauteur (métrique) 490mm
Largeur (métrique) 280 mm