Learn More
Si Analytics™ Unités de distillation de l’eau
Code produit. 10098271 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4L
7 l
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10098271
Brand: Si Analytics™ 285502036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Aucun coût n’est encouru pour la régénération ou le remplacement de résines ou pour les modules de pré-traitement nécessaires pour protéger la membrane. L’unité de distillation d’eau SI Analytics™ est facile à nettoyer et garantit une sécurité d’utilisation maximale.
  • Avec l’appareil de distillation d’eau en verre borosilicaté DURAN™ 3.3 (verre de classe 1 hydrolytique), à partir de l’eau normale du robinet, vous pouvez obtenir un distillat d’une pureté maximale substantiellement exempt de sels dissous et d’une teneur en germes extrêmement faible.
  • Une conductivité maximale d’environ 1 μS/cm (25°C) est obtenue dans l’eau distillée.
  • Le système de chauffage à immersion est en acier inox de haute qualité, de sorte que la présence d’ions de métaux lourds dans le distillat soit exclue.
  • L’appareil économise de l’énergie et de l’eau, car l’eau de refroidissement qui est chauffée dans la serpentin de refroidissement est utilisée pour l’eau d’alimentation.
  • L’écoulement du distillat est exempt de dioxyde de carbone car sa température est de 60°C.
  • Rentable par rapport à d’autres systèmes de purification de l’eau, tels que les échangeurs d’ions ou les appareils à osmose inverse
  • Aucun coût n’est encouru pour la régénération ou le remplacement de résines ou pour les modules de pré-traitement nécessaires pour protéger la membrane.
  • Le contrôle automatique du niveau d’eau et la protection intégrée à l’ébullition et à la sécheresse garantissent une sécurité de fonctionnement maximale.
  • Le nettoyage de l’appareil est aussi facile que le nettoyage d’une machine à café domestique.
  • Dans la version standard, l’appareil fabriqué de manière compacte est fourni, y compris le câble de connexion, la fiche et les flexibles, et est prêt à être connecté.
  • Différentes versions sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Unité de distillation de l’eau, 7 L, puissance d’entrée électrique de 400/3 x 8 V/A
Alimentation électrique 230 V, 23 A
Tension 230 V
Poids (métrique) 11 kg
Type Unité de distillation de l’eau
Capacité (métrique) 7 l
Caractéristiques Chauffage de résistance
Hauteur (métrique) 750mm
Longueur (métrique) 300mm
Largeur (métrique) 300 mm