Learn More
Brady™ Étiquettes en papier solubles dans l’eau
Utilisez ce consommable soluble dans l’eau (B-403) pour les applications qui nécessitent des étiquettes adhésives qui peuvent être facilement retirées. Combinez-les avec une imprimante Brady portable et polyvalente pour imprimer presque partout.
Marque: Brady™ 170723
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialisées : idéales pour les laboratoires, les restaurants, les flux de produits en cours de fabrication et d'autres applications d'identification temporaire
- Solubles dans l'eau : dotées d'un adhésif acrylique qui assure une fixation parfaite mais se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidus de colle
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylic | |
Black on White | |
Continue | |
Top | |
Labels | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling | |
1 Cartridge | |
0,003 in | |
25 ft. | |
1.9 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
None | |
Matte | |
Paper | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-94°F to +212°F | |
25 ft. x 0.75 in. | |
0,75 in | |
0,5 in |