Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’eau
Le tube de débitmètre direct en verre d’eau d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
75.00€ - 123.00€
Spécification
Type Tube à débit direct d’eau
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Vitesse de l’écoulement d’eau Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Vitesse de l’écoulement d’eau Largeur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11778258
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-064-06-ST-VN
1,2 l/min 65 mm
108.00€
1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11768258
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-064-05-GL-VN
500 ml/min 65 mm
75.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11783199
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-044-01-TA-VN
2 l/min 150 mm
123.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11758258
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-044-09-GL-VN
250 ml/min 65 mm
75.00€
1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11788338
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-044-15-ST-VN
1,2 l/min 150 mm
115.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11708338
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-092-02-GL-VN
50 ml/min 150 mm
99.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11793199
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-092-06-CA-VN
200 ml/min 150 mm
99.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11718338
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-102-11-GL-VN
100 ml/min 180 mm
99.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11703209
Voir les accessoires Afficher les documents
Aalborg™
FT-112-05-ST-VN
20 ml/min 150 mm
99.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
Description
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
Tube à débit direct d’eau